Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603)
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
151.00€ - 790.00€
Spécification
Longueur totale (métrique) | 15┬ám |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les applications g├⌐n├⌐rales de transfert |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13528990
|
Masterflex™
06509-13 |
L/S 13 |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13558990
|
Masterflex™
06509-14 |
L/S 14 |
187.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13585610
|
Masterflex™
06509-15 |
L/S 15 |
498.00€
15m |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13538990
|
Masterflex™
06509-16 |
L/S 16 |
334.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13568990
|
Masterflex™
06509-17 |
L/S 17 |
427.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13518990
|
Masterflex™
06509-18 |
L/S 18 |
337.00€
15m |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13548990
|
Masterflex™
06509-25 |
L/S 25 |
376.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13598990
|
Masterflex™
06509-36 |
L/S 36 |
790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13529000
|
Masterflex™
06509-73 |
L/S 73 |
528.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire. La tubulure pour pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
- Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
- Résistante au vieillissement, non oxydante
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
Spécification
15 m | |
-46°C | |
Transparent | |
Tubulure pour pompe |
Pour les applications générales de transfert | |
1 unité | |
74°C |