Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603)
Code produit. 13529000
Click to view available options
Taille de la tubulure:
L/S 13
L/S 14
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 73
L/S 15
L/S 36
Conditionnement:
1 pièce
15 M
15m
Code produit. 13529000
Marque: Masterflex™ 0650973
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire. La tubulure pour pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,37 in
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau Tygon
Diamètre (impériale) externe 2,87 po
Diamètre (métrique) externe 73 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications générales de transfert
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure L/S 73
Débit 0,01 à 8 ml/min.
Tuyau cannelé 3/8 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Transparent
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 140 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165,2°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe