Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603)
Code produit. 13518990
Click to view available options
Taille de la tubulure:
L/S 13
L/S 14
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 73
L/S 15
L/S 36
Conditionnement:
1 pièce
15 M
15m
Code produit. 13518990
Marque: Masterflex™ 0650918
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire. La tubulure pour pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Spécification
Diamètre (métrique) interne 7,9 mm
Matériau Tygon E-Lab (E-3603)
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications générales de transfert
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure L/S 18
Débit 3,8 à 2300 ml/min.
Tuyau cannelé 3/8 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Transparent
Pression maximale 15°psi
Niveau de vide 340 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe