Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance PharmaPure™ L/S™
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ haute performance présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour les applications de filtration.
Marque: Masterflex™ 06435-15
284.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Les plages de débit sont approximatives, calculées dans les conditions suivantes : 0 psig à l’entrée, 0,5 psig à la sortie ; température de l’eau à 72°F (22°C)
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Conforme aux spécifications USP classe VI
- Conforme FDA
- Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
- Blanc cassé opaque
- Non recommandé pour une utilisation dans les têtes de pompe haute performance L/S
Spécification
Autoclavable | |
PharmaPure | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires | |
15 | |
8,8 m | |
Blanc cassé opaque | |
660 mm | |
Tube de pompe |
4,8 mm | |
760 cm | |
-51°C | |
1,7 à 1000 ml/min. | |
Faible | |
40 psi | |
132°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%