Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance PharmaPure™ L/S™
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ haute performance présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour les applications de filtration.
291.00€ - 315.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PharmaPure |
Longueur totale (métrique) | 760 cm |
À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11876753
|
Masterflex™
06435-15 |
15 |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11886753
|
Masterflex™
06435-24 |
24 |
315.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Les plages de débit sont approximatives, calculées dans les conditions suivantes : 0 psig à l’entrée, 0,5 psig à la sortie ; température de l’eau à 72°F (22°C)
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Conforme aux spécifications USP classe VI
- Conforme FDA
- Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
- Blanc cassé opaque
- Non recommandé pour une utilisation dans les têtes de pompe haute performance L/S
Spécification
Tube de pompe | |
PharmaPure | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires | |
8,8 m | |
Blanc cassé opaque | |
660 mm |
Autoclavable | |
760 cm | |
-51°C | |
Faible | |
40°psi | |
132°C |