Learn More
Masterflex™ Tube de précision pour pompes PharmaPure™ L/S™
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour les applications de filtration
Marque:  Masterflex™ 06435-18
266.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11866753
  • 610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
  • Conforme aux spécifications USP classe VI
  • Conforme FDA
  • Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
  • Blanc cassé opaque
Spécification
Spécification
Autoclavable
PharmaPure
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
18
6,7 m
Blanc cassé opaque
510 mm
Tube de pompe
7,9 mm
760 cm
-51°C
3,8 à 2300 ml/min.
Faible
15°psi
132°C
Nom du produit
Masterflex™ Tube de précision pour pompes PharmaPure™ L/S™ >