Learn More
Masterflex™ Tube de précision pour pompes PharmaPure™ L/S™
Code produit. p-8001557
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11816753
Marque: Masterflex™ 0643513
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour les applications de filtration
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
  • Conforme aux spécifications USP classe VI
  • Conforme FDA
  • Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
  • Blanc cassé opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau PharmaPure
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Blanc cassé opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Type de produit Tube de pompe