Learn More
Masterflex™ Pompe numérique compatible avec un ordinateur Masterflex L/S™ avec tête de pompe Easy-Load II, 600 tr/min
Reliez cet appareil d’entraînement numérique à un ordinateur pour les applications de laboratoire et de traitement automatisées, ou utilisez-le comme pompe de distribution autonome.
Marque: Masterflex™ 77924-65
Description
- L’appareil d’entraînement numérique de précision offre un moteur haute précision sans entretien et une interface graphique qui facilite plus que jamais le réglage et le fonctionnement.
- Débit de 0,001 à 3400 ml/min avec tubulure L/S. Le débit dépend de la capacité en tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure.
- L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume. Affichage continu des performances de la pompe.
- L’interface pilotée par menus vous permet de sélectionner l’une des sept langues de programmation et d’utilisation.
- Distribution par ml : volume en ml de chaque distribution, 0,001 à 9999 ml ; copie : 1 à 9 999 cycles de distribution; ou temps : cycle de distribution de 1 s. à 99 h, 59 min, 59 s.
- L’intervalle de distribution programmable vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée.
- La fonction anti-goutte inverse brièvement l’entraînement à la fin des cycles de distribution pour garantir la précision.
- Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de +/-0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1.
- Interface avec un ordinateur via une connexion RS-232 ou USB.
- Contrôle à distance via un connecteur femelle DB25 sur l’entraînement :
- Entrée de contrôle de la vitesse de 0 à 20 mA, de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V
- Le sens de pompage nécessite l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
- Le démarrage / arrêt / purge nécessite l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
- Sortie de tachymètre de 0 à 20 mA, de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V, collecteur ouvert
Spécification
2,2 A à 115 V, 1,1 A à 230 V | |
0,28 à 1 700 ml/min | |
IP 33 | |
1 canal | |
33,9 cm | |
90/260 VCA |
90/260 VAC, 50/60 Hz | |
Accepte les tubulures L/S 15, 24, 35 et 36 | |
07551-20 (lecteur numérique compatible avec l’ordinateur L/S), 77200-62 (tête de pompe Easy-Load II L/S), tubulure 06434-24, 10 pi (C-FLEX Ultra, L/S 24) | |
21,59 cm | |
21,08 cm | |
0,1 à 600 tr/min |