Learn More
Memmert™ Prise Ip68 intérieure (pour restriction de température +70°C en option) 230 V, 2. A, pour Ich750
Marque:  Memmert™ ICH750R3
Code produit. 16316767
  • 491.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Option montage usine
• Prise électrique intérieure 2A
• Compatible avec une température < 7°C. Arrêt sur interrupteur principal, étanche IP68
• Prise électrique intérieure 2A
• Montage usine.
Spécification
Spécification
Peut être mis hors tension avec l’interrupteur marche/arrêt, commutation individuelle impossible
Prise intérieure
2,2 A
70°C
230 V
Nom du produit
Memmert™ Prise Ip68 intérieure (pour restriction de température +70°C en option) 230 V, 2. A, pour Ich750 >