Learn More
Fisherbrand™ Microbilles en vrac
À utiliser avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24
Marque:  Fisherbrand™ 15505809
232.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15505809
  • 322.00€ / 1 pack
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 500 g de microbilles pour remplir des tubes à échantillons jusqu’à 500 x 2 ml
  • Tubes à échantillons non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Microbilles métalliques en vrac
Métal
500 g
2,38 mm
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Vidéos
  • Fisherbrand bead mills and bead kits
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:26
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand bead mills and bead kits
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    0
    Heures
    3
    Minutes
    11
    Secondes
    19
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    0
    Heures
    3
    Minutes
    11
    Secondes
    19
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microbilles en vrac >