Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Le Mastercycler™ X50 Eppendorf™ allie avec élégance vitesse, flexibilité et optimisation de la PCR pour les applications de recherche et de standardisation. Tous ces avantages sont à portée de main grâce au nouveau concept d’écran tactile hautement intuitif.
Marque: Eppendorf™ 6305000017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plusieurs blocs au choix, du bloc en argent rapide au bloc à 384 puits
- Panneau de commande à écran tactile
- Gradient 2D novateur pour une optimisation moderne de la PCR
- Le X50 avec écran tactile peut contrôler jusqu’à neuf autres appareils (les cycleurs connectés ne disposent pas d’un panneau de commande à écran tactile)
- Concept Flexlid™ : Utilisation de divers consommables grâce au réglage automatique de la hauteur du couvercle
- Faible encombrement
- PCR rapide
- Optimisation de la PCR
- PCR standard
- Séquençage cyclique
Spécification
±0,15°C | |
110 à 230 V | |
27,5 cm | |
4°C à 99°C | |
2,3deg;C/s |
Bloc en aluminium et couvercle sous pression | |
33 cm | |
43 cm | |
X50r |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 > Description : X50r
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu