Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Neurones corticaux primaires de la souris
Marque:  Gibco™ A15585
Code produit. 15343816
  • 662.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les neurones corticaux de la souris primaire Gibco sont isolés et cryoconservés à partir de souris C57BL/6 de 17 jours embryonnaires. Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais, chaque flacon contient 1 million de cellules par ml. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50-80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
• Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
• Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 98 %
• Validé sur le plan fonctionnel : testé pour la survie à long terme, la réponse des neurotransmetteurs et la transduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À conserver dans de l’azote liquide.
Cellules neurales
Cryoconservé
Cortex
Neurone cortical de souris
La souche de la souris est C57BL/6
Fœtal
Culture de cellules de mammifères
Souris
1 million
1 x 106
Stérilité, viabilité, mycoplasme
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2491784 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA15585
Numéro de lot2470993 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA15585
Numéro de lot2907211 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberA15585
Numéro de lot2920325 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA15585
Numéro de lot2491797 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA15585
Nom du produit
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons > 1 x 106cellules