Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Code produit. p-7144621 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Description:
X50i
X50r
X50s
X50t
Contenu et stockage:
Bloc en aluminium et couvercle sous pression
Bloc en argent
Vitesse de refroidissement max.:
2,3deg;C/s
5deg;C/s
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15856721
Marque: Eppendorf™ 6301000012
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Mastercycler™ X50 Eppendorf™ allie avec élégance vitesse, flexibilité et optimisation de la PCR pour les applications de recherche et de standardisation. Tous ces avantages sont à portée de main grâce au nouveau concept d’écran tactile hautement intuitif.
  • Plusieurs blocs au choix, du bloc en argent rapide au bloc à 384 puits
  • Panneau de commande à écran tactile
  • Gradient 2D novateur pour une optimisation moderne de la PCR
  • Le X50 avec écran tactile peut contrôler jusqu’à neuf autres appareils (les cycleurs connectés ne disposent pas d’un panneau de commande à écran tactile)
  • Concept Flexlid™ : Utilisation de divers consommables grâce au réglage automatique de la hauteur du couvercle
  • Faible encombrement
  • PCR rapide
  • Optimisation de la PCR
  • PCR standard
  • Séquençage cyclique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ±0,15°C
Contenu et stockage Bloc en argent
Tension 110 à 230 V
Hauteur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 27,5 cm
Profondeur (métrique) 43 cm
Gamme de températures 4°C à 99°C
Description X50i
Vitesse de refroidissement max. 5deg;C/s