Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits profonds avec fond conique en polypropylène MASTERBLOCK™
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables.
1909.77€ - 2200.98€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 16 x 24 |
Type de liaison | Anti-fixation |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10124531
|
Greiner Bio-One
781270 |
Non stérile |
1909.77€
60 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10000222
|
Greiner Bio-One
781271 |
Stérile |
2200.98€
60 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Codage alphanumérique des puits Grande résistance aux substances chimiquesRésistance aux températures élevéesScellable avec films adhésifs et thermoscellant
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Transparent | |
384 | |
240 μl | |
6 |
Sans couvercle | |
Anti-fixation | |
PP | |
20 à 225 μl | |
Coins arrondis | |
Transparent |