Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits profonds avec fond conique en polypropylène MASTERBLOCK™
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables.
Marque:  Greiner Bio-One 781271
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10000222
  • 2200.98€ / 60 pièces
Expédition estimée: 21-10-2024
Description
  • Codage alphanumérique des puits
  • Grande résistance aux substances chimiquesRésistance aux températures élevéesScellable avec films adhésifs et thermoscellant
Service Plan
Non
Spécification
Spécification
Étalon
16 x 24
Transparent
384
Stérile
Coins arrondis
Transparent
Sans couvercle
Anti-fixation
Polypropylène
20 à 225 μl
240 μl
6