Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits profonds avec fond conique en polypropylène MASTERBLOCK™
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 781270
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Codage alphanumérique des puits Grande résistance aux substances chimiquesRésistance aux températures élevéesScellable avec films adhésifs et thermoscellant
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Transparent | |
384 | |
Non stérile | |
Coins arrondis | |
6 | |
Transparent |
Sans couvercle | |
Anti-fixation | |
PP | |
20 à 225 μl | |
240 μl | |
60 | |
60/boîte |