Learn More
Aalborg™ Régulateur de débit massique de gaz
Conçu pour indiquer et réguler les débits de consigne de gaz. Le régulateur de débit massique de gaz Aalborg™ associe les caractéristiques et la précision des appareils de débit massique conventionnels dans un format compact unique, à de faibles coûts jusqu’alors inaccessibles.
1260.00€ - 1495.00€
Spécification
Type | Régulateur de débit |
---|---|
Précision | ± 1% |
Pression nominale | 25 psi (1,73 bar) |
Raccordements | Raccords à compression de 0,63 cm (0,25 po) |
À utiliser avec (application) | Indique et régule le débit de consigne de gaz |
Code produit | Marque | Gamme de débit | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de débit | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11783459
|
Aalborg™
GFC17A-VAL6-C0/3AB-01-SS |
0 à 10 ml/min. | Transporte l’air |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777899
|
Aalborg™
GFC37A-VAL6-C0/3AB-31-SS |
De 0 à 30 LPM | Transporte l’air |
1495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767899
|
Aalborg™
GFC37A-VAL6-C0/3NC-30-SS |
De 0 à 20 LPM | Transporte l’azote |
1495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747879
|
Aalborg™
GFC17A-VAL6-C0/3AB-07-SS |
De 0 à 1 LPM | Transporte l’air |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure métallique rigide
- Écran LCD inclinable intégré
- Système de protection des circuits
- Peut être utilisé comme appareil portatif
- Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
- Totalisateur TIO en option
Certifications
NIST
Spécification
Régulateur de débit | |
25 psi (1,73 bar) | |
Indique et régule le débit de consigne de gaz | |
0°C à 50°C |
± 1% | |
Raccords à compression de 0,63 cm (0,25 po) | |
12 à 26 V, 200 mA (maximum) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Aalborg™ Régulateur de débit massique de gaz