Learn More
Aalborg™ Régulateur de débit massique de gaz
Conçu pour indiquer et réguler les débits de consigne de gaz. Le régulateur de débit massique de gaz Aalborg™ associe les caractéristiques et la précision des appareils de débit massique conventionnels dans un format compact unique, à de faibles coûts jusqu’alors inaccessibles.
Marque:  Aalborg™ GFC37A-VAL6-C0/3AB-31-SS
Code produit. 11777899
  • 1495.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Description
  • Structure métallique rigide
  • Écran LCD inclinable intégré
  • Système de protection des circuits
  • Peut être utilisé comme appareil portatif
  • Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
  • Totalisateur TIO en option
Certifications
NIST
Spécification
Spécification
Régulateur de débit
25 psi (1,73 bar)
Transporte l’air
Indique et régule le débit de consigne de gaz
± 0,25 % (pleine échelle)
0°C à 50°C
± 1%
Raccords à compression de 0,63 cm (0,25 po)
De 0 à 30 LPM
12 à 26 V, 200 mA (maximum)
32° à 122°F
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires obligatoire Accessoires facultatif
Nom du produit
Aalborg™ Régulateur de débit massique de gaz > Débit : 0 À 30 ml/min ; Transporte l’air