Learn More
Aalborg™ Régulateur de débit massique de gaz
Conçu pour indiquer et réguler les débits de consigne de gaz. Le régulateur de débit massique de gaz Aalborg™ associe les caractéristiques et la précision des appareils de débit massique conventionnels dans un format compact unique, à de faibles coûts jusqu’alors inaccessibles.
Marque: Aalborg™ GFC17A-VAL6-C0/3AB-07-SS
Description
- Structure métallique rigide
- Écran LCD inclinable intégré
- Système de protection des circuits
- Peut être utilisé comme appareil portatif
- Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
- Totalisateur TIO en option
Certifications
NIST
Spécification
| Régulateur de débit | |
| De 0 à 1 LPM | |
| 25 psi (1,73 bar) | |
| Transporte l’air | |
| Indique et régule le débit de consigne de gaz | |
| ± 0,25 % (pleine échelle) | |
| 0°C à 50°C |
| ± 1% | |
| Air | |
| Raccords à compression de 0,63 cm (0,25 po) | |
| De 0 à 1 LPM | |
| 12 à 26 V, 200 mA (maximum) | |
| 32° à 122°F |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Aalborg™ Alimentation électrique
ADAPTATEUR 230V/12V POUR GFCadaptateur s...
Code produit: 11787959
107.81€ / 1 pièce