Learn More
Aalborg™ Alimentation électrique
L’alimentation électrique d’Aalborg™ est un composant qui alimente au moins une charge électrique.
Marque: Aalborg™ PS-GFC-230EU-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour DFM, GFM ou GFC
- Fiche Europe continentale 230 VAC 12 VDC
- Alimentation électrique
Spécification
| 230 V | |
| Régulateur de débit massique de gaz | |
| Adaptateur | |
| 230 V CA, 12 V CC |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Aalborg™ Alimentation électrique > Tension :230V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu