Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 365B0531
Description
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
- Seringues disponibles en plusieurs volumes
- Seringues en PTFE Luer-Lok™
- Seringues en PTFE Luer-Slip
Spécification
1,0 μl ; Longueur : 70mm ; Piston dans l’aiguille | |
70 mm | |
Non | |
1 μl | |
Cône |
Calibre 23 | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC, piston dans l’aiguille | |
Ea. | |
70 mm | |
Échantillonneur automatique GC |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
9Minutes
29Secondes
45