Learn More
Triflate de mannose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15577049
Triflate de mannose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15577049
1 g
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Code produit. 15577049
Marque: Thermo Scientific Acros 461340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92051-23-5
Formule moléculaire C15H19F3O12S
Poids moléculaire (g/mol) 480.36
Clé InChI OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Synonyme tatm, mannose triflate, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-beta-d-mannopyranose, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-o-trifluoromethanesulfonyl-b-d-mannopyranose, unii-0ki8ffq6tt, 0ki8ffq6tt, beta-d-mannopyranose 1,3,4,6-tetra-o-acetate 2-o-trifluoromethanesulfonate, 2r,3r,4s,5s,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-trifluoromethanesulfonyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannose trilfateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11113597
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,6-triacétyloxy-5-(trifluorométhylsulfonyloxy)oxan-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mannose triflate
Point de fusion 118.0°C to 122.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Clear colorless to slightly yellow
Poids de la formule 480.36
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0433198 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog Number461341000,461340010
Numéro de lotA0374616 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number461341000,461340010
Identifiant produit
  • Mannose triflate
Nom du produit
Triflate de mannose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >