Learn More
Triflate de mannose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mannose triflate |
Point de fusion | 118.0°C to 122.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
Quantité | 100 mg |
Informations sur la solubilité | Clear colorless to slightly yellow |
Poids de la formule | 480.36 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mannose triflate
Nom du produit
Triflate de mannose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu