Learn More
Nitrate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
33.65€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10377-66-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.946 |
Numéro MDL | MFCD00011112 |
Clé InChI | MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate |
CID PubChem | 61511 |
Nom IUPAC | dinitrate de manganèse(2+) |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.18 |
50 g | |||||||
11327668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.36 |
500 g |
53.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.A3 |
2 kg |
124.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10377-66-9 | |
178.946 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
61511 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
MnN2O6 | |
MFCD00011112 | |
manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate | |
dinitrate de manganèse(2+) |
Spécification
Manganese(II) nitrate | |
10377-66-9 | |
Liquide | |
MFCD00011112 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de manganèse(2+) | |
61511 | |
Pink liquid |
50% w/w aq. Soln | |
Rose | |
MnN2O6 | |
manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] | |
178.946 | |
178.95 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
H272-H351-H315-H319-H335: May intensify fire; oxidizer. Suspected of causing cancer. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-828-8
RUO – Research Use Only