Learn More
Nitrate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) nitrate |
Note relative au nom | 50% w/w aq. Soln |
Couleur | Rose |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 178.95 |
Aspect | Pink liquid |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |