Learn More
3M™ Loupe grossissante
Fisher Scientific - La loupe grossissante 3M™ est utilisée pour grossir des objets et peut être utilisée avec tous les casques de soudage Speedglas.
Marque: 3M™ 7000028023
20.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le casque de soudage 3M™ Speedglas™ de série 9100 dispose d’un support de loupe grossissante intégré au filtre de soudage, ce qui facilite l’installation de la lentille et la fixent
- Le nouveau casque de soudage 3M™ Speedglas™ de série 100 dispose d’un support de loupe grossissante intégré au filtre de soudage, ce qui facilite l’installation de la lentille et la fixent. Pour les filtres plus anciens que la série 100, vous aurez besoin d’un support pour la loupe
- Pour le casques de soudage SL 3M™ Speedglas™, vous devez ajouter le support pour la loupe en pièce de rechange séparée (171031)
Spécification
Speedglas | |
2.0X | |
Loupe grossissante |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.