Learn More
3M™ Plaque de protection intérieure
Marque:  3M™ 7000000182
15.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11765284
  • 23.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Plaque de protection intérieure
42 x 91 mm
Nom du produit
3M™ Plaque de protection intérieure > Dimensions : 42 x 91 mm