Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs UVette™
Les UVettes™ emballées individuellement sont exemptes d’ADN, d’ARN et de protéines et sont protégées contre les rayures et la poussière
Marque: Eppendorf™ 4099003001
77.25 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les UVettes™ emballées individuellement sont exemptes d’ADN, d’ARN et de protéines et sont protégées contre les rayures et la poussière.- Cuve jetable pour les mesures de lumière UV
- Plastique entièrement transparent pour toutes les applications VIS
- UV et VIS transparents entre 220 nm et 1 600 nm
- Convient à la mesure de petits volumes (≥50 μl)
- Conditionnement dans des blisters individuellement, pour les procédés de travail sans contamination
- Marquage de volume pour 500 μl et 1 000 μl
- Remplissage optimal garanti par la base du tube en forme d’entonnoir
- La poignée dépolie permet l’étiquetage de la cuve
- Fenêtre optique profonde permettant d’éviter les rayures
- Les échantillons avec une concentration normale peuvent être mesurés à l’aide de la longueur du trajet optique de 10 mm, pour les échantillons avec une concentration plus élevée, il suffit de faire pivoter l’UVette™ de 90°C et d’utiliser la longueur du trajet optique de 2 mm plus courte
- Peut être utilisé comme avec le BioPhotometer ainsi que tous les autres spectrophotomètres à l’aide d’un adaptateur
- Ouverture de l’adaptateur : 1,5 mm x 1,5 mm (h x l)
Spécification
Adaptateur | |
Pour le trajet optique de 15 mm H |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%