Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres magnétiques, non stérile
Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4242
Informations supplémentaires : Poids : 0.28500kg
Description
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
300 mL | |
Polyphénylsulfone | |
EFA : 9,6 cm2 | |
47 mm |