Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres magnétiques, non stérile
Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4238
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.46550kg
Code produit. 17124281
  • 472.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
  • Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Spécification
500 mL
Autoclavables
47 mm
Polyphénylsulfone
EFA : 13,1 cm2