Learn More
Sulfate de magnésium, qualité réactif, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Conditionnement:
2.50kg
2kg
500g
50kg
5kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate |
| Forme physique | Anhydrous |
| Quantité | 2.5 kg |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | magnesium(2+) sulfate |
| Poids de la formule | 120.37g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
| Qualité | Réactif |
| Tension de vapeur | 0.1mmHg (20°C) |
| Densité | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction