Learn More
Sulfate de magnésium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
2.50kg
25kg
500g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfate de magnésium |
| Point de fusion | 1124.0°C |
| Note relative au nom | Pures |
| Forme physique | Poudre granulaire et/ou grains |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | MgSO4 |
| Fieser | 01,634 ; 04,425 ; 05,421 |
| Merck Index | 15, 5755 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 26 g/100 ml (0°C). |
| Afficher plus |