missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de magnésium basique, lourd, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Carbonate de magnésium basique, lourd, 40 à 45 % (MgO), CMgO3, numéro CAS-39409-82-0, 500 g, perte à la calcination :55 à 60 %, blanc, 208-915-9, 84.31, extra pur, MgCO3, 15,5724, MFCD00011107, flacon en plastique, poudre, OM2470000
41.70€ - 665.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39409-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10Mg5O18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 467.63 |
Numéro MDL | MFCD00149783 |
Clé InChI | YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D |
Nom IUPAC | pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate |
SMILES | O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10177180
|
Thermo Scientific Acros
413405000 |
500 g | Flacon en plastique |
41.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15224734
|
Thermo Scientific Acros
413400025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
170.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15234734
|
Thermo Scientific Acros
413400100 |
10 kg | Récipient en plastique |
665.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39409-82-0 | |
467.63 | |
YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D | |
O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C4H10Mg5O18 | |
MFCD00149783 | |
pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate |
Spécification
Magnesium carbonate basic, heavy | |
Blanc | |
C4H10Mg5O18 | |
MFCD00149783 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids | |
O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
467.63 | |
40 to 45% (MgO) |
39409-82-0 | |
Poudre | |
MgCO3 | |
15,5724 | |
YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D | |
pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate | |
84.31 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-915-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OM2470000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only