Learn More
Carbonate de magnésium basique, lourd, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15224734
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Carbonate de magnésium basique, lourd, 40 à 45 % (MgO), CMgO3, numéro CAS-39409-82-0, 500 g, perte à la calcination :55 à 60 %, blanc, 208-915-9, 84.31, extra pur, MgCO3, 15,5724, MFCD00011107, flacon en plastique, poudre, OM2470000
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39409-82-0
Formule moléculaire C4H10Mg5O18
Poids moléculaire (g/mol) 467.63
Numéro MDL MFCD00149783
Clé InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Nom IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate basic, heavy
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire MgCO3
Merck Index 15,5724
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids
Poids de la formule 84.31
Pourcentage de pureté 40 to 45% (MgO)
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique