Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.00€ - 746.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-39-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00002302 |
Clé InChI | RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol |
CID PubChem | 342 |
ChEBI | CHEBI:17231 |
Nom IUPAC | 3-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=CC=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367523
|
Thermo Scientific Acros
110581000 |
100 g | Flacon en verre |
35.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10204570
|
Thermo Scientific Acros
110585000 |
500 g | Flacon en verre |
88.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10785171
|
Thermo Scientific Acros
110580010 |
1 kg | Bouteille en verre |
157.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10248223
|
Thermo Scientific Acros
110580025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
300.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984661
|
Thermo Scientific Acros
110580100 |
10 kg | Tambour métallique |
746.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-39-4 | |
108.14 | |
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | |
342 | |
3-méthylphénol |
C7H8O | |
MFCD00002302 | |
m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol | |
CHEBI:17231 | |
CC1=CC(=CC=C1)O |
Spécification
m-Cresol | |
8.0°C to 10.0°C | |
1.0300g/mL | |
86°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4OH | |
MFCD00002302 | |
15,2564 | |
m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol | |
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylphénol | |
342 | |
108.14 | |
Liquide |
108-39-4 | |
Incolore à rouge | |
203.0°C | |
Authentique | |
C7H8O | |
1.5390 to 1.5420 | |
06,373 | |
1.03 | |
Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform | |
CC1=CC(=CC=C1)O | |
108.14 | |
CHEBI:17231 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-577-9
Recommended Storage : Peut s’assombrir au cours du stockage
- m-Cresol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.