Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11984661
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-39-4
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002302
Clé InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
CID PubChem 342
ChEBI CHEBI:17231
Nom IUPAC 3-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol
Point de fusion 8.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à rouge
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Tambour métallique
Formule linéaire CH3C6H4OH
Indice de réfraction 1.5390 to 1.5420
Quantité 10 kg
Beilstein 06,373
Merck Index 15,2564
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.