Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse VL, Macherey-Nagel™
Solution hautement concentrée d’ions chaotropiques pour une lyse rapide et efficace et la création de conditions de liaison appropriées lors de la purification d’acides nucléiques à l’aide d’un kit compatible (par exemple NucleoSnap™ DNA Plasma et NucleoSpin™ Virus).
Marque: Macherey-Nagel™ 740833.200
Spécification
50-01-1, 7732-18-5 | |
< 66% | |
Purification of DNA | |
4.5 to 5.2 | |
200 mL | |
1.18 g/cm3 |
0.5 | |
Incolore | |
Compatible kits (NucleoSnap DNA Plasma, NucleoSpin Virus) | |
Liquide | |
Odorless | |
Guanidine hydrochloride, Water |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Buffer VL
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.