Learn More
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 12
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Marque: BUCHI 11L200IN0102000001
Description
- Lyovapor™ compact L-200
- Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
- Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
6 kg | |
Acier inoxydable | |
Aucune pompe à vide | |
20,0787 in | |
220/240 V |
-55°C à +30°C | |
Non | |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | |
23,1496 in |