Learn More
Chlorure de lutétium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15230-79-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H3LuN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 364.00 |
Numéro MDL | MFCD00149775 |
Clé InChI | MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | lutetium(3+) tris(nitric acid) |
SMILES | [Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011260.03 |
1 g |
108.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011260.06 |
5 g |
338.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lutetium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst and laboratory reagent. It is also used in ceramics, optical glasses, electrical components and photo-optical material. It is one of the components of scintillating composition. It serves as a precursor for the preparation of other lutetium complexes. It finds application as one of the starting materials for aluminate phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15230-79-2 | |
364.00 | |
MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N | |
[Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O |
H3LuN3O9 | |
MFCD00149775 | |
lutetium(3+) tris(nitric acid) |
Spécification
Lutetium(III) chloride hexahydrate | |
Agrégats cristallins | |
H3LuN3O9 | |
14,5615 | |
MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N | |
lutetium(3+) tris(nitric acid) | |
389.42 (281.33 Anhydrous) | |
Reacton™ |
15230-79-2 | |
(REO) | |
MFCD00149775 | |
Soluble in water. | |
[Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O | |
364.00 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-240-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only