Learn More
Chlorure de lutétium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Description
Lutetium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst and laboratory reagent. It is also used in ceramics, optical glasses, electrical components and photo-optical material. It is one of the components of scintillating composition. It serves as a precursor for the preparation of other lutetium complexes. It finds application as one of the starting materials for aluminate phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lutetium(III) chloride hexahydrate |
Forme physique | Agrégats cristallins |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,5615 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 389.42 (281.33 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Qualité | Reacton™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251397 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | 011260.03,011260.06 |
X28H019 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 011260.03,011260.06 |
Z03H037 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 011260.03,011260.06 |
K25M12 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011260.03,011260.06 |
L21Y074 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 011260.03,011260.06 |