Learn More
Chlorure de lutécium(III), ultra sec, 99,98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lutetium(III) chloride |
Point de fusion | 905°C (sublimation) |
Note relative au nom | Ultra dry |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,5615 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 281.33 |
Pourcentage de pureté | 99.98% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
U07K007 | Certificat d’analyse | 22/08/2024 | 035802.06,035802.03 |
R16J047 | Certificat d’analyse | 24/05/2023 | 035802.03 |
Y18F071 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 035802.06,035802.03 |
A30L08 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 035802.06,035802.03 |
W20H006 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 035802.06,035802.03 |