Learn More
BD Bouchon BD Combi™
Assure la protection des connexions Luer-Lock mâles et femelles. Le bouchon BD™ Combi agit comme bouchon de protection pour les lignes de perfusion intraveineuse et les cathéters et comme bouchon pour les seringues Luer. Les bouchons sont en polypropylène orange stérile et conditionnés individuellement.
Marque: BD 394075
Description
- Bouchon Luer-Lok avec protection mâle / femelle
- Pour les cathéters protég / plug et les lignes de perfusion intraveineuse
- Avec membrane sans latex pour l’exécution d’injections avec une aiguille
- Pour usage médical - polypropylène orange
- Conditionnement individuel, 100 par boîte
Spécification
Polypropylene | |
Luer-Lok cap with male/female protection | |
Cathéters, lignes de perfusion, seringues Luer |
Orange | |
For medical use | |
Stérile |