Learn More
Invitrogen™ Anza™ 114 Hpy8I
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque: Invitrogen™ IVGN1146
Includes: Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.- Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
- Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
- Digestion complète en 15 min
- Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
80 μl de tampon Anza 114 Hpy8I 500 μl de tampon Anza (10X) 500 μl de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
|
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ | |
37°C | |
800 units | |
Clonage traditionnel |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Hpy8I | |
Oui | |
Non | |
Système de clonage par enzymes de restriction | |
Anza™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.