Learn More
Rogo Sampaic™ Ensemble de dissection 6 pièces
Un kit de dissection 6 pièces pour une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Rogo Sampaic™ FMQ005.500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fourni dans un boîtier avec une fermeture à bouton pression
- 1 paire de ciseaux tranchants, arrondis, 140 mm
- 1 paire de ciseaux fins “iris”, 110 mm
- 2 forceps arrondis robustes, 140 mm
- 1 sonde cannelée
Spécification
Applications de dissection | |
1Chaque | |
Ensemble de dissection |