Learn More
Brand™ Béchers en polypropylène de forme basse avec échelle imprimée en bleu Code produit.: 15367864
Ajouter au panier
Brand™ Béchers en polypropylène de forme basse avec échelle imprimée en bleu
Code produit. 15367864 Tous les produits Brand Produits
2 000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Code produit. 15367864
Marque: Brand™ 87622
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Haute pureté
  • Avec col évasé et bec verseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau PP
Incréments 20 ml
Graduated Oui
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Béchers en polypropylène de forme basse avec échelle imprimée en bleu >