Learn More
SHOWA™ Long Cuffed Nitrile Gloves, Model 7565
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Description
- By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
- The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
- Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 0 |
Chlorinated | Oui |
Applications | Industrial |
Couleur | Noir |
Finger Thickness (English) | 5.9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Biodegradable Nitrile |
Palm Thickness (English) | 5,9 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SHOWA™ Long Cuffed Nitrile Gloves, Model 7565 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu