Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque:  Brannan™ 44/802/9
Code produit. 15689025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètres à usage général / agitation sans mercure avec liquide de remplissage à base d’alcool brun de faible toxicité.
  • Ce liquide de remplissage brun permet d’effectuer des mesures de température précises au-dessus de 300°C.
  • Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
  • Livré avec une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité.
Spécification
Spécification
Usage général
Pièce de fermeture non emboitable Brannan
Verre
110°C
-20°C à +110°C
0,5°C
immersion partielle
305 mm
Liquide bleu
-20°C
±1,0 à 35°C
76 mm
Nom du produit
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™ > Plage : - 20 à 110C ; Subdivision : 0,5 ; Longueur : 305 mm ; Remplissage : Alcool bleu