Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™ Code produit.: 13008593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.20€
    4.40€ / 1 pièce
    Économisez 9.80€
    69% de réduction
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Code produit. p-8006788
-10°C à +50°C, 0,5°C, immersion partielle, 305 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: PB.12
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à +101°C
-1°C à +51°C
-10°C à +101°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +330°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 13008593
Marque: Brannan™ 44/800/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.20€
    4.40€ / 1 pièce
    Économisez 9.80€
    69% de réduction
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètres à usage général / agitation sans mercure avec liquide de remplissage à base d’alcool brun de faible toxicité.
  • Ce liquide de remplissage brun permet d’effectuer des mesures de température précises au-dessus de 300°C.
  • Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
  • Livré avec une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité.
Spécification
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion immersion partielle
Comprend Pièce de fermeture non emboitable Brannan
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Type de produit Thermomètre de laboratoire
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10°C
Plage de températures (métrique) -10°C à +50°C
À utiliser avec (équipement) Usage général
Précision ±0,5 à 35°C
Subdivision 0,5°C
Immersion Length 76 mm
Nom du produit
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™ >