Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque: Brannan™ 44/814/0
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètres à usage général / agitation sans mercure avec liquide de remplissage à base d’alcool brun de faible toxicité.- Ce liquide de remplissage brun permet d’effectuer des mesures de température précises au-dessus de 300°C.
- Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
- Livré avec une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité.
Spécification
Usage général | |
Pièce de fermeture non emboitable Brannan | |
Verre | |
Thermomètre de laboratoire | |
330°C | |
- 10°C | |
Usage général | |
2°C |
immersion partielle | |
305 mm | |
Alcool brun | |
626°F | |
14°F | |
-10°C à +330°C | |
±2 à 90°C | |
76 mm |