Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque:  Brannan™ 44/819/0
Code produit. 15482695
  • 60.30€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
  • Sa qualité et sa lisibilité en font un substitut idéal pour les thermomètres au mercure
  • Équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan, avec un anneau permettant de suspendre le thermomètre
Spécification
Spécification
immersion partielle
Verre
Thermomètre à immersion de laboratoire
-10°C
De ±2°C à 90°C
305 mm
Remplissage organique brun
360°C
-10°C à +360°C
2°C
Nom du produit
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™ > Thermomètre de laboratoire à immersion partielle